Merck
AMBH99C03837
Ambeed, Inc.
5-Bromo-2-hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
269.02
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
5-bromo-2-hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C8H4BrF3O2/c9-5-1-4(3-13)7(14)6(2-5)8(10,11)12/h1-3,14H
Klucz InChI
NCOPDQCEVBJGNB-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Inert atmosphere,2-8C
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/251300-30-8.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)