Merck
AMBH99C03834
Ambeed, Inc.
4-Bromobenzenesulfonyl fluoride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
239.06
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
4-bromobenzenesulfonyl fluoride
Inchi Code
1S/C6H4BrFO2S/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10/h1-4H
Klucz InChI
AOXWZFUBFROIHA-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/498-83-9.html
Synonym
4-Bromobenzene-1-sulfonyl fluoride
Piktogramy
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/498-83-9.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)