Merck
AMBH99C037C8
Ambeed, Inc.
Choline bromide
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
184.08
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
2-hydroxy-N,N,N-trimethylethanaminium bromide
Inchi Code
1S/C5H14NO.BrH/c1-6(2,3)4-5-7;/h7H,4-5H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Klucz InChI
JJCWKVUUIFLXNZ-UHFFFAOYSA-M
temp. przechowywania
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1927-06-6.html
Synonym
Choline Bromide
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)