Kluczowe dokumenty
AMBH99C03277
Ambeed, Inc.
4-Amino-2,3,5-trifluorobenzoic acid
About This Item
Iupac Name
4-amino-2,3,5-trifluorobenzoic acid
Inchi Code
1S/C7H4F3NO2/c8-3-1-2(7(12)13)4(9)5(10)6(3)11/h1H,11H2,(H,12,13)
Klucz InChI
RLVOSLQIZYMCCT-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)