Merck
AMBH99C03175
Ambeed, Inc.
5-(Methylamino)nicotinic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
152.15
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
5-(methylamino)nicotinic acid
Inchi Code
1S/C7H8N2O2/c1-8-6-2-5(7(10)11)3-9-4-6/h2-4,8H,1H3,(H,10,11)
Klucz InChI
XZSWHQCDTYJZJA-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/91702-88-4.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/91702-88-4.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)