Merck
AMBH99C030FE
Ambeed, Inc.
Methyl 5-bromo-4-chloro-2-iodobenzoate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
375.39
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
methyl 5-bromo-4-chloro-2-iodobenzoate
Inchi Code
1S/C8H5BrClIO2/c1-13-8(12)4-2-5(9)6(10)3-7(4)11/h2-3H,1H3
Klucz InChI
MJGLOYDQWHRROF-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1528948-34-6.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1528948-34-6.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)