Merck
AMBH99C02940
Ambeed, Inc.
3-Methylbenzenesulfonic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
172.2
Numer MDL:
Iupac Name
3-methylbenzenesulfonic acid
Inchi Code
1S/C7H8O3S/c1-6-3-2-4-7(5-6)11(8,9)10/h2-5H,1H3,(H,8,9,10)
Klucz InChI
JDQDSEVNMTYMOC-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%10%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/617-97-0.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)