Merck
AMBH99C01906
Ambeed, Inc.
6-Azaspiro[3.4]octane-2,5-dione
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
139.15
Numer MDL:
Iupac Name
6-azaspiro[3.4]octane-2,5-dione
Inchi Code
1S/C7H9NO2/c9-5-3-7(4-5)1-2-8-6(7)10/h1-4H2,(H,8,10)
Klucz InChI
UZZSKGIHKCJBDB-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2091102-07-5.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)