Merck
AMBH996F2EC1
Ambeed, Inc.
(2-Amino-5-chlorophenyl)boronic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
171.39
Numer MDL:
Iupac Name
2-amino-5-chlorophenylboronic acid
Inchi Code
1S/C6H7BClNO2/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3,10-11H,9H2
Klucz InChI
NCHRUWKNTBNIBK-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1003042-41-8.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)