Merck
AMBH996F2E50
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 5-formylisoindoline-2-carboxylate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
247.29
Numer MDL:
Iupac Name
tert-butyl 5-formyl-1,3-dihydro-2H-isoindole-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C14H17NO3/c1-14(2,3)18-13(17)15-7-11-5-4-10(9-16)6-12(11)8-15/h4-6,9H,7-8H2,1-3H3
Klucz InChI
JKJAWMQWNCXRLC-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/253801-15-9.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)