Merck
AMBH996F2D59
Ambeed, Inc.
2-Bromo-1,4-difluoro-3-methylbenzene
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
207.02
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
2-bromo-1,4-difluoro-3-methylbenzene
Inchi Code
1S/C7H5BrF2/c1-4-5(9)2-3-6(10)7(4)8/h2-3H,1H3
Klucz InChI
AAHSKQLPLMAVDC-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or Semi-Solid or Liquid or Lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1208074-75-2.html
Synonym
2-Bromo-3,6-difluorotoluene
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1208074-75-2.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)