Merck
AMBH996F2B8D
Ambeed, Inc.
1-Methylpiperidin-3-one hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
149.62
Numer MDL:
Iupac Name
1-methyl-3-piperidinone hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H11NO.ClH/c1-7-4-2-3-6(8)5-7;/h2-5H2,1H3;1H
Klucz InChI
BLRLPMIRFPMIFG-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/41511-85-7.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)