Merck
AMBH996F2B85
Ambeed, Inc.
5-(tert-Butoxycarbonyl)-5-azaspiro[2.3]hexane-1-carboxylic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
227.26
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
5-(tert-butoxycarbonyl)-5-azaspiro[2.3]hexane-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H17NO4/c1-10(2,3)16-9(15)12-5-11(6-12)4-7(11)8(13)14/h7H,4-6H2,1-3H3,(H,13,14)
Klucz InChI
YHMUQYORLLKZHP-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1251012-82-4.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)