Merck
AMBH996F2886
Ambeed, Inc.
1-(3-Fluoro-4-methoxyphenyl)propan-2-one
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
182.19
Numer MDL:
Iupac Name
1-(3-fluoro-4-methoxyphenyl)acetone
Inchi Code
1S/C10H11FO2/c1-7(12)5-8-3-4-10(13-2)9(11)6-8/h3-4,6H,5H2,1-2H3
Klucz InChI
YSMYYXIMWVCARJ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2357-79-1.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/2357-79-1.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)