Merck
AMBH996F2851
Ambeed, Inc.
3-Formyl-N,N-dimethylbenzamide
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
177.2
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
3-formyl-N,N-dimethylbenzamide
Inchi Code
1S/C10H11NO2/c1-11(2)10(13)9-5-3-4-8(6-9)7-12/h3-7H,1-2H3
Klucz InChI
MYTDKUFZGNDHRL-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or semi-solid or lump or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/126926-36-1.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)