Merck
AMBH996F24D1
Ambeed, Inc.
(3-Chlorobenzylidene)propanedinitrile
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
188.62
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
2-(3-chlorobenzylidene)malononitrile
Inchi Code
1S/C10H5ClN2/c11-10-3-1-2-8(5-10)4-9(6-12)7-13/h1-5H
Klucz InChI
CGLGAIINXSHQBP-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2972-73-8.html
Piktogramy
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)