Kluczowe dokumenty
AMBH990F76AB
Ambeed, Inc.
2,4-Dichloro-7,8-dihydropyrido[4,3-d]pyrimidin-5(6H)-one
About This Item
Iupac Name
2,4-dichloro-7,8-dihydropyrido[4,3-d]pyrimidin-5(6H)-one
Inchi Code
1S/C7H5Cl2N3O/c8-5-4-3(11-7(9)12-5)1-2-10-6(4)13/h1-2H2,(H,10,13)
Klucz InChI
ZGCMCEDKBAMANU-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)