Merck
AMBH990F75E6
Ambeed, Inc.
Methyl 3-hydroxyadamantane-1-carboxylate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
210.27
Numer MDL:
Iupac Name
methyl 3-hydroxy-1-adamantanecarboxylate
Inchi Code
1S/C12H18O3/c1-15-10(13)11-3-8-2-9(4-11)6-12(14,5-8)7-11/h8-9,14H,2-7H2,1H3
Klucz InChI
BEBYNYCNFDDIFE-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/68435-07-4.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)