Merck
AMBH990F72D4
Ambeed, Inc.
N-Methoxy-N-methylhexanamide
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
159.23
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
N-methoxy-N-methylhexanamide
Inchi Code
1S/C8H17NO2/c1-4-5-6-7-8(10)9(2)11-3/h4-7H2,1-3H3
Klucz InChI
SQJBFKIBKZWTHE-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/64214-56-8.html
Piktogramy
Flame
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)