Merck
AMBH990F7248
Ambeed, Inc.
(1-Ethylpiperidin-4-yl)methanamine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
142.24
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
(1-ethyl-4-piperidinyl)methanamine
Inchi Code
1S/C8H18N2/c1-2-10-5-3-8(7-9)4-6-10/h8H,2-7,9H2,1H3
Klucz InChI
ZLODGCYXZYPQKQ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/21168-71-8.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)