Merck
AMBH990F7218
Ambeed, Inc.
4-Bromo-2-ethylbenzoic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
229.07
Numer MDL:
Iupac Name
4-bromo-2-ethylbenzoic acid
Inchi Code
1S/C9H9BrO2/c1-2-6-5-7(10)3-4-8(6)9(11)12/h3-5H,2H2,1H3,(H,11,12)
Klucz InChI
QICLFMFOLSIPOD-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/644984-78-1.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)