Merck
AMBH990F718D
Ambeed, Inc.
2-(Benzylthio)ethanamine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
167.27
Numer MDL:
Iupac Name
2-(benzylsulfanyl)ethanamine
Inchi Code
1S/C9H13NS/c10-6-7-11-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5H,6-8,10H2
Klucz InChI
PNCWHIAZZSDHPU-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or Semi-Solid or Liquid or Lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1007-54-1.html
Piktogramy
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1007-54-1.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)