Kluczowe dokumenty
AMBH990F6BAE
Ambeed, Inc.
Ethyl 2-amino-3-(pyridin-2-yl)propanoate dihydrochloride
About This Item
Iupac Name
ethyl 2-amino-3-(2-pyridinyl)propanoate dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H14N2O2.2ClH/c1-2-14-10(13)9(11)7-8-5-3-4-6-12-8;;/h3-6,9H,2,7,11H2,1H3;2*1H
Klucz InChI
LGQBRRAWFWTBDN-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)