Merck
AMBH990F6BA9
Ambeed, Inc.
5-(Methoxymethyl)thiazol-2-amine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
144.2
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
5-(methoxymethyl)-1,3-thiazol-2-amine
Inchi Code
1S/C5H8N2OS/c1-8-3-4-2-7-5(6)9-4/h2H,3H2,1H3,(H2,6,7)
Klucz InChI
ORLBSJOOQIUSJF-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/920337-78-6.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)