Merck
AMBH990F6B82
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 3-(4-bromophenyl)azetidine-1-carboxylate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
312.21
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
tert-butyl 3-(4-bromophenyl)-1-azetidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C14H18BrNO2/c1-14(2,3)18-13(17)16-8-11(9-16)10-4-6-12(15)7-5-10/h4-7,11H,8-9H2,1-3H3
Klucz InChI
JBAYRFVIYCKUHT-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or semi-solid or liquid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1203681-52-0.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1203681-52-0.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)