Kluczowe dokumenty
AMBH990F66C8
Ambeed, Inc.
5,10,15,20-Tetrakis(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)porphyrin
About This Item
Iupac Name
5,10,15,20-tetrakis(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)porphyrin
Inchi Code
1S/C52H22F24N4/c53-45(54,55)25-9-21(10-26(17-25)46(56,57)58)41-33-1-2-34(77-33)42(22-11-27(47(59,60)61)18-28(12-22)48(62,63)64)36-5-6-38(79-36)44(24-15-31(51(71,72)73)20-32(16-24)52(74,75)76)40-8-7-39(80-40)43(37-4-3-35(41)78-37)23-13-29(49(65,66)67)19-30(14-23)50(68,69)70/h1-20,77,80H/b41-33-,41-35?,42-34-,42-36?,43-37-,43-39?,44-38-,44-40?
Klucz InChI
GIZLCUAYVKOOEZ-PGXAXSRUSA-N
temp. przechowywania
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Synonym
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)