Kluczowe dokumenty
AMBH990F6634
Ambeed, Inc.
2,3-Dimethylbutan-1-ol
About This Item
Iupac Name
2,3-dimethyl-1-butanol
Inchi Code
1S/C6H14O/c1-5(2)6(3)4-7/h5-7H,4H2,1-3H3
Klucz InChI
SXSWMAUXEHKFGX-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)