Kluczowe dokumenty
AMBH990F65BF
Ambeed, Inc.
2,9-Dibromo-1,10-phenanthroline-5,6-dione
About This Item
Iupac Name
2,9-dibromo-1,10-phenanthroline-5,6-dione
Inchi Code
1S/C12H4Br2N2O2/c13-7-3-1-5-9(15-7)10-6(12(18)11(5)17)2-4-8(14)16-10/h1-4H
Klucz InChI
PVWHEXBKSREKSB-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/943861-95-8.html
Synonym
2,9-dibromo-1,10-phenanthroline-5,6-dione
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)