Merck
AMBH990F614D
Ambeed, Inc.
Methyl 2-(2-(aminomethyl)phenyl)acetate hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
215.68
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
methyl [2-(aminomethyl)phenyl]acetate hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H13NO2.ClH/c1-13-10(12)6-8-4-2-3-5-9(8)7-11;/h2-5H,6-7,11H2,1H3;1H
Klucz InChI
USTQHZSUPSVRCN-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/208124-61-2.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)