Kluczowe dokumenty
AMBH990F60B2
Ambeed, Inc.
(4-(Ethoxymethoxy)phenyl)boronic acid
About This Item
Iupac Name
4-(ethoxymethoxy)phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C9H13BO4/c1-2-13-7-14-9-5-3-8(4-6-9)10(11)12/h3-6,11-12H,2,7H2,1H3
Klucz InChI
JKJOKHKGCAHUJY-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/957062-54-3.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)