Merck
AMBH990F606C
Ambeed, Inc.
(2,3-Difluoro-4-isopropoxyphenyl)boronic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
215.99
Numer MDL:
Iupac Name
2,3-difluoro-4-isopropoxyphenylboronic acid
Inchi Code
1S/C9H11BF2O3/c1-5(2)15-7-4-3-6(10(13)14)8(11)9(7)12/h3-5,13-14H,1-2H3
Klucz InChI
CYPWTSVBLPSQDE-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1154762-01-2.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)