Merck
AMBH990F6050
Ambeed, Inc.
5-Bromo-2-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyrimidine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
257.01
Numer MDL:
Iupac Name
5-bromo-2-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyrimidine
Inchi Code
1S/C6H4BrF3N2O/c7-4-1-11-5(12-2-4)13-3-6(8,9)10/h1-2H,3H2
Klucz InChI
CEPMXQTXQLBEDD-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or semi-solid or liquid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/433683-47-7.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/433683-47-7.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)