Merck
AMBH990F5FB8
Ambeed, Inc.
(2,6-Dichlorophenyl)methanesulfonyl chloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
259.54
Numer MDL:
Iupac Name
(2,6-dichlorophenyl)methanesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C7H5Cl3O2S/c8-6-2-1-3-7(9)5(6)4-13(10,11)12/h1-3H,4H2
Klucz InChI
JAIDEMJIMSTEKX-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/85952-31-4.html
Piktogramy
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)