Merck
AMBH98C8E634
Ambeed, Inc.
tert-Butyl (3-bromo-5-methylbenzyl)carbamate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
300.2
Numer MDL:
Iupac Name
tert-butyl (3-bromo-5-methylbenzyl)carbamate
Inchi Code
1S/C13H18BrNO2/c1-9-5-10(7-11(14)6-9)8-15-12(16)17-13(2,3)4/h5-7H,8H2,1-4H3,(H,15,16)
Klucz InChI
XEAXPJVDUPDTGM-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1998726-82-1.html
Synonym
tert-Butyl (3-bromo-5-methylbenzyl)carbamate
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1998726-82-1.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)