Merck
AMBH98C8E5DF
Ambeed, Inc.
8-Aminooctanoic acid tert-butyl ester
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
215.34
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
tert-butyl 8-aminooctanoate
Inchi Code
1S/C12H25NO2/c1-12(2,3)15-11(14)9-7-5-4-6-8-10-13/h4-10,13H2,1-3H3
Klucz InChI
CGXSJIQNNZPSCT-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Keep in dark place,Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or Solid or Semi-solid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/102522-32-7.html
Synonym
8-Aminooctanoic acid tert-butyl ester
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)