Merck
AMBH98C8E591
Ambeed, Inc.
2,6-Dichloro-9-ethyl-9H-purine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
217.06
Numer MDL:
Iupac Name
2,6-dichloro-9-ethyl-9H-purine
Inchi Code
1S/C7H6Cl2N4/c1-2-13-3-10-4-5(8)11-7(9)12-6(4)13/h3H,2H2,1H3
Klucz InChI
PRESUDAFHFFHLT-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/190655-14-2.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)