Merck
AMBH98C8E519
Ambeed, Inc.
3-(1H-Pyrrol-1-yl)aniline
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
158.2
Numer MDL:
Iupac Name
3-(1H-pyrrol-1-yl)aniline
Inchi Code
1S/C10H10N2/c11-9-4-3-5-10(8-9)12-6-1-2-7-12/h1-8H,11H2
Klucz InChI
PJGDCPOPSNUYHC-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/89353-42-4.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)