Merck
AMBH98C8E43D
Ambeed, Inc.
Ethyl 2-(7-bromoimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)acetate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
283.12
Numer MDL:
Iupac Name
ethyl (7-bromoimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)acetate
Inchi Code
1S/C11H11BrN2O2/c1-2-16-11(15)6-9-7-13-10-5-8(12)3-4-14(9)10/h3-5,7H,2,6H2,1H3
Klucz InChI
AWWKGXJTUNFUSL-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1363383-34-9.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1363383-34-9.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)