Merck
AMBH98C8E2EE
Ambeed, Inc.
5-Chloro-4-(difluoromethoxy)pyridin-2-amine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
194.57
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
5-chloro-4-(difluoromethoxy)pyridin-2-amine
Inchi Code
1S/C6H5ClF2N2O/c7-3-2-11-5(10)1-4(3)12-6(8)9/h1-2,6H,(H2,10,11)
Klucz InChI
JJAGEZPERUWORQ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2231672-98-1.html
Synonym
5-chloro-4-(difluoromethoxy)pyridin-2-amine
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)