Merck
AMBH98C8E2C3
Ambeed, Inc.
Azepan-4-ol hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
151.64
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
4-azepanol hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H13NO.ClH/c8-6-2-1-4-7-5-3-6;/h6-8H,1-5H2;1H
Klucz InChI
UQYAGKOXTPXDMW-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1159823-34-3.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)