Merck
AMBH98C8E19B
Ambeed, Inc.
6-Methyl-5-nitropyridine-2,4-diol
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
170.12
Numer MDL:
Iupac Name
6-methyl-5-nitro-2,4-pyridinediol
Inchi Code
1S/C6H6N2O4/c1-3-6(8(11)12)4(9)2-5(10)7-3/h2H,1H3,(H2,7,9,10)
Klucz InChI
CIUJVYFTEYYUBS-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/344749-44-6.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/344749-44-6.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)