Kluczowe dokumenty
AMBH98C8E152
Ambeed, Inc.
3-Bromo-2-chloro-6-(chloromethyl)pyridine
About This Item
Iupac Name
3-bromo-2-chloro-6-(chloromethyl)pyridine
Inchi Code
1S/C6H4BrCl2N/c7-5-2-1-4(3-8)10-6(5)9/h1-2H,3H2
Klucz InChI
USBIKEYDQFFBHX-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)