Merck
AMBH98C8E142
Ambeed, Inc.
Diethyl 1,4-dihydroxynaphthalene-2,3-dicarboxylate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
304.3
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
diethyl 1,4-dihydroxy-2,3-naphthalenedicarboxylate
Inchi Code
1S/C16H16O6/c1-3-21-15(19)11-12(16(20)22-4-2)14(18)10-8-6-5-7-9(10)13(11)17/h5-8,17-18H,3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
GTBYFJITPRWOBT-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/59883-07-7.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)