Merck
AMBH98C8E09C
Ambeed, Inc.
2-Amino-5-chloro-4-methylnicotinonitrile
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
167.6
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
2-amino-5-chloro-4-methylnicotinonitrile
Inchi Code
1S/C7H6ClN3/c1-4-5(2-9)7(10)11-3-6(4)8/h3H,1H3,(H2,10,11)
Klucz InChI
IPCISDRLMUURHO-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1305712-87-1.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1305712-87-1.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)