Merck
AMBH98C8E045
Ambeed, Inc.
2,2-Dimethoxy-1-(piperidin-1-yl)ethanone
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
187.24
Numer MDL:
Iupac Name
1-(dimethoxyacetyl)piperidine
Inchi Code
1S/C9H17NO3/c1-12-9(13-2)8(11)10-6-4-3-5-7-10/h9H,3-7H2,1-2H3
Klucz InChI
WQAKEXCQFZNEFH-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/16695-59-3.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/16695-59-3.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)