Merck
AMBH98C8DFB9
Ambeed, Inc.
2-Chloro-N-methyl-N-(1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-yl)acetamide
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
237.73
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
2-chloro-N-methyl-N-(1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthalenyl)acetamide
Inchi Code
1S/C13H16ClNO/c1-15(13(16)9-14)12-8-4-6-10-5-2-3-7-11(10)12/h2-3,5,7,12H,4,6,8-9H2,1H3
Klucz InChI
FLTYMFJRZLOGIY-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/276886-84-1.html
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/276886-84-1.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)