Kluczowe dokumenty
AMBH98C8DFB0
Ambeed, Inc.
(3-Bromo-5-chloropyridin-2-yl)methanamine hydrochloride
About This Item
Iupac Name
(3-bromo-5-chloro-2-pyridinyl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H6BrClN2.ClH/c7-5-1-4(8)3-10-6(5)2-9;/h1,3H,2,9H2;1H
Klucz InChI
KFCMZNYWAVOTOI-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1257535-43-5.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)