Merck
AMBH98C8DEE8
Ambeed, Inc.
Benzyl 3-chloropiperidine-1-carboxylate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
253.73
Numer MDL:
Iupac Name
benzyl 3-chloro-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C13H16ClNO2/c14-12-7-4-8-15(9-12)13(16)17-10-11-5-2-1-3-6-11/h1-3,5-6,12H,4,7-10H2
Klucz InChI
MTEPMPARHBCILW-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1353965-30-6.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1353965-30-6.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)