Merck
AMBH98C8DEAC
Ambeed, Inc.
2-Methyl-6-oxo-1,6-dihydropyrimidine-5-carboxylic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.13
Numer MDL:
Iupac Name
2-methyl-4-oxo-1,4-dihydro-5-pyrimidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H6N2O3/c1-3-7-2-4(6(10)11)5(9)8-3/h2,7H,1H2,(H,8,9)(H,10,11)
Klucz InChI
AXNJNIIMLPTFKD-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/18529-69-6.html
Synonym
4-Hydroxy-2-methylpyrimidine-5-carboxylic acid
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)