Merck
AMBH98C8DCF4
Ambeed, Inc.
Ethyl 3-oxo-3-(phenylamino)propanoate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
207.23
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
ethyl 3-anilino-3-oxopropanoate
Inchi Code
1S/C11H13NO3/c1-2-15-11(14)8-10(13)12-9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,2,8H2,1H3,(H,12,13)
Klucz InChI
KJSKGJKEWQJVHV-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid or Semi-Solid or solid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/53341-66-5.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)